Imprimer
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303153-1G PC303153-250MG
APOSPC303153-1GEA 493 EUR
APOSPC303153-1G APOSPC303153-250MG
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
3,4-Dichloro-5-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054189
Numéro CAS: 1706458-41-4