Imprimer
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303150-1G PC303150-5G
APOSPC303150-1GEA 386 EUR
APOSPC303150-1G APOSPC303150-5G
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline 98%
5-Fluoro-2-methyl-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formule: C₈H₇F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986861
Numéro CAS: 1706430-25-2