Imprimer
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC303145-1G PC303145-5G
APOSPC303145-1GEA 339 EUR
APOSPC303145-1G APOSPC303145-5G
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
2-Fluoro-5-methyl-3-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₉H₆F₄O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28054185
Numéro CAS: 1706458-33-4
UN: 2811
ADR: 6.1,II