Imprimer
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303132-10G PC303132-5G PC303132-1G
APOSPC303132-10GEA 485 EUR
APOSPC303132-10G APOSPC303132-5G APOSPC303132-1G
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline 97%
2,5-Dichloro-3-(trifluoromethyl)aniline
Formule: C₇H₄Cl₂F₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986858
Numéro CAS: 103995-81-9
UN: 1759
ADR: 8,III