Imprimer
2,3-Difluoro-4-pentylphenol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303131-1G PC303131-10G PC303131-5G
APOSPC303131-1GEA 296 EUR
APOSPC303131-1G APOSPC303131-10G APOSPC303131-5G
2,3-Difluoro-4-pentylphenol 98%
2,3-Difluoro-4-pentylphenol
Formule: C₁₁H₁₄F₂O
Poids moléculaire: 200.225 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258677
Numéro CAS: 887582-85-6
UN: 1759
ADR: 8 III