Imprimer
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303122-1G PC303122-10G PC303122-5G
APOSPC303122-1GEA 259 EUR
APOSPC303122-1G APOSPC303122-10G APOSPC303122-5G
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
3,6-Dichloro-2-fluoro-DL-phenylalanine
Formule: C₉H₈Cl₂FNO₂
Point de fusion: 265 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832308
Numéro CAS: 1256482-67-3