Imprimer
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303072-1G PC303072-250MG
APOSPC303072-1GEA 2210 EUR
APOSPC303072-1G APOSPC303072-250MG
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride 97%
5-Methyl-2-(trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Formule: C₈H₆ClF₃O₃S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18399740
Numéro CAS: 1261683-44-6