Imprimer
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303059-1G PC303059-250MG
APOSPC303059-1GEA 0 EUR
APOSPC303059-1G APOSPC303059-250MG
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzamide
Formule: C₈H₅ClF₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660308
Numéro CAS: 886503-25-9