Imprimer
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303055-1G PC303055-5G
APOSPC303055-1GEA 203 EUR
APOSPC303055-1G APOSPC303055-5G
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid 97%
3-Butoxy-6-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₂ClFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986836
Numéro CAS: 1706435-00-8