Imprimer
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC303013-10G PC303013-5G
APOSPC303013-10GEA 0 EUR
APOSPC303013-10G APOSPC303013-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzamide
Formule: C₈H₄Cl₂F₃NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660272
Numéro CAS: 186517-38-4