Imprimer
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC303006-1G PC303006-5G
APOSPC303006-1GEA 98.6 EUR
APOSPC303006-1G APOSPC303006-5G
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
5-Fluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832309
Numéro CAS: 704-03-0
UN: 3265
ADR: 8,III