4-Fluoro-3,5-dimethylbenzyl alcohol 98%
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s):
(4-Fluoro-3,5-dimethylphenyl)methanol
Formule:
C₉H₁₁FO Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660267 Numéro CAS: 886501-76-4 |