Imprimer
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302980-5G PC302980-1G
APOSPC302980-5GEA 575 EUR
APOSPC302980-5G APOSPC302980-1G
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone 98%
4'-Chloro-3',5'-difluoroacetophenone
Formule: C₈H₅ClF₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11553418
Numéro CAS: 1256352-85-8