Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302979-5G PC302979-1G
APOSPC302979-5GEA 389 EUR
APOSPC302979-5G APOSPC302979-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
4-Chloro-3-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅ClF₃N
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116011
Numéro CAS: 22902-82-5