Imprimer
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride, tech
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302977-10G PC302977-5G PC302977-1G
APOSPC302977-10GEA 405 EUR
APOSPC302977-10G APOSPC302977-5G APOSPC302977-1G
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride, tech
4-Chloro-3-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Formule: C₈H₃Cl₂F₃O₂
Poids moléculaire: 259.009 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660239
Numéro CAS: 886500-55-6