Imprimer
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302954-1G PC302954-5G PC302954-10G
APOSPC302954-1GEA 180 EUR
APOSPC302954-1G APOSPC302954-5G APOSPC302954-10G
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-2-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄N
Point de fusion: 27…29 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832250
Numéro CAS: 1000526-58-8
UN: 3439
ADR: 6.1,III