Imprimer
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302951-10G PC302951-5G
APOSPC302951-10GEA 405 EUR
APOSPC302951-10G APOSPC302951-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxycinnamic acid
Formule: C₁₀H₈ClFO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116009
Numéro CAS: 886501-39-9