3-Chloro-5-(trifluoromethoxy)benzoyl chloride
Marques : Apollo ScientificTotal Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Formule:
C₈H₃Cl₂F₃O₂ Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD06660307 Numéro CAS: 886503-20-4 |