Imprimer
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302945-10G PC302945-5G PC302945-1G
APOSPC302945-10GEA 405 EUR
APOSPC302945-10G APOSPC302945-5G APOSPC302945-1G
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide 98%
3-Chloro-4-ethoxy-5-fluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrClFO
Poids moléculaire: 267.523 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832342
Numéro CAS: 1017778-91-4