Imprimer
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302942-10G PC302942-5G PC302942-1G
APOSPC302942-10GEA 316 EUR
APOSPC302942-10G APOSPC302942-5G APOSPC302942-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzoic acid
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986833
Numéro CAS: 1706434-98-1