Imprimer
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302941-10G PC302941-5G PC302941-1G
APOSPC302941-10GEA 308 EUR
APOSPC302941-10G APOSPC302941-5G APOSPC302941-1G
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde 97%
3-Butoxy-2,6-difluorobenzaldehyde
Formule: C₁₁H₁₂F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27986832
Numéro CAS: 1706461-13-3