Imprimer
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302940-10G PC302940-5G
APOSPC302940-10GEA 316 EUR
APOSPC302940-10G APOSPC302940-5G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol 98%
3,5-Difluoro-2-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈F₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660332
Numéro CAS: 131782-51-9