Imprimer
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302936-10G PC302936-5G PC302936-1G
APOSPC302936-10GEA 316 EUR
APOSPC302936-10G APOSPC302936-5G APOSPC302936-1G
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid 98%
3-(2,3,5-Trifluorophenyl)propionic acid
Formule: C₉H₇F₃O₂
Poids moléculaire: 204.146 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660215
Numéro CAS: 886499-45-2