Imprimer
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302926-10G PC302926-5G PC302926-1G
APOSPC302926-10GEA 0 EUR
APOSPC302926-10G APOSPC302926-5G APOSPC302926-1G
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride 97%
2-Methoxy-4,6-bis(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₁₀H₅ClF₆O₂
Poids moléculaire: 306.589 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00729119
Numéro CAS: 886503-47-5