Imprimer
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Synonyme(s): (2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
PC302906-10G PC302906-5G
APOSPC302906-10GEA 405 EUR
APOSPC302906-10G APOSPC302906-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₅Cl₂F₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660274
Numéro CAS: 886501-93-5