Imprimer
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302905-10G PC302905-5G
APOSPC302905-10GEA 405 EUR
APOSPC302905-10G APOSPC302905-5G
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
2,3-Dichloro-6-(trifluoromethyl)benzoyl chloride
Formule: C₈H₂Cl₃F₃O
Poids moléculaire: 277.455 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660271
Numéro CAS: 886501-87-7