Imprimer
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302904-5G PC302904-1G
APOSPC302904-5GEA 198 EUR
APOSPC302904-5G APOSPC302904-1G
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide 98%
4-Ethoxy-2,3-difluorobenzyl bromide
Formule: C₉H₉BrF₂O
Point de fusion: 58…61 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258705
Numéro CAS: 181806-55-3
UN: 3261
ADR: 8,II