Imprimer
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302891-1G PC302891-5G PC302891-10G
APOSPC302891-1GEA 159 EUR
APOSPC302891-1G APOSPC302891-5G APOSPC302891-10G
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 97%
5-Fluoro-2-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD11519338
Numéro CAS: 1092460-90-6
UN: 3276
ADR: 6.1,III