Imprimer
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302879-1G PC302879-5G PC302879-10G
APOSPC302879-1GEA 226 EUR
APOSPC302879-1G APOSPC302879-5G APOSPC302879-10G
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
4-Fluoro-3-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄NO
Point d'ébullition: 91 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07772785
Numéro CAS: 1020718-23-3
UN: 3276
ADR: 6.1,III