Imprimer
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302876-10G PC302876-5G
APOSPC302876-10GEA 328 EUR
APOSPC302876-10G APOSPC302876-5G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₉H₇ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258684
Numéro CAS: 1017779-21-3