Imprimer
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302870-1G PC302870-5G
APOSPC302870-1GEA 249 EUR
APOSPC302870-1G APOSPC302870-5G
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 98%
4-Chloro-3-fluoro-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₉H₅ClF₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795336
Numéro CAS: 1431329-73-5