Imprimer
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302859-10G PC302859-5G PC302859-1G
APOSPC302859-10GEA 480 EUR
APOSPC302859-10G APOSPC302859-5G APOSPC302859-1G
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide 97%
4-Chloro-2,6-difluorobenzamide
Formule: C₇H₄ClF₂NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660236
Numéro CAS: 886500-36-3