Imprimer
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302843-1G PC302843-5G PC302843-10G
APOSPC302843-1GEA 163 EUR
APOSPC302843-1G APOSPC302843-5G APOSPC302843-10G
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile 98%
3-Fluoro-4-(trifluoromethoxy)phenylacetonitrile
Formule: C₉H₅F₄NO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660344
Numéro CAS: 886761-71-3