Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302830-10G PC302830-1G PC302830-5G
APOSPC302830-10GEA 986 EUR
APOSPC302830-10G APOSPC302830-1G APOSPC302830-5G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃ClF₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795337
Numéro CAS: 1431329-63-3