Imprimer
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302829-5G PC302829-1G
APOSPC302829-5GEA 388 EUR
APOSPC302829-5G APOSPC302829-1G
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde 98%
3-Chloro-2-fluoro-4-(trifluoromethyl)benzaldehyde
Formule: C₈H₃ClF₄O
Poids moléculaire: 226.555 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD23795322
Numéro CAS: 134099-21-1