Imprimer
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302824-10G PC302824-5G PC302824-1G
APOSPC302824-10GEA 705 EUR
APOSPC302824-10G APOSPC302824-5G APOSPC302824-1G
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline 98%
3,6-Dichloro-2-fluoroaniline
Formule: C₆H₄Cl₂FN
Point de fusion: 54…56 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832331
Numéro CAS: 1017778-56-1
UN: 2811
ADR: 6.1,III