Imprimer
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302823-10G PC302823-5G
APOSPC302823-10GEA 282 EUR
APOSPC302823-10G APOSPC302823-5G
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
3,5-Difluoro-2-methoxybenzoyl chloride
Formule: C₈H₅ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660199
Numéro CAS: 886498-80-2