Imprimer
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302798-10G PC302798-5G PC302798-1G
APOSPC302798-10GEA 328 EUR
APOSPC302798-10G APOSPC302798-5G APOSPC302798-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₉H₇ClF₂O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258712
Numéro CAS: 1017779-72-4
UN: 1760
ADR: 8,III