Imprimer
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302797-10G PC302797-5G
APOSPC302797-10GEA 328 EUR
APOSPC302797-10G APOSPC302797-5G
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
2-Ethoxy-3,5-Difluorobenzamide
Formule: C₉H₉F₂NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258713
Numéro CAS: 1017779-74-6