Imprimer
3-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302777-10G PC302777-5G PC302777-1G PC302777-25G
APOSPC302777-10GEA 190 EUR
APOSPC302777-10G APOSPC302777-5G APOSPC302777-1G APOSPC302777-25G
3-Fluoro-2-methylbenzamide 98%
3-Fluoro-2-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD06660276
Numéro CAS: 886502-05-2