Imprimer
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302774-10G PC302774-5G PC302774-1G
APOSPC302774-10GEA 549 EUR
APOSPC302774-10G APOSPC302774-5G APOSPC302774-1G
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone 98%
3'-Chloro-5'-fluoropropiophenone
Formule: C₉H₈ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115836
Numéro CAS: 886496-66-8