Imprimer
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302773-10G PC302773-5G
APOSPC302773-10GEA 351 EUR
APOSPC302773-10G APOSPC302773-5G
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol 97%
3-Chloro-5-fluoro-4-methoxybenzyl alcohol
Formule: C₈H₈ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115867
Numéro CAS: 886497-33-2