Imprimer
2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302766-5G PC302766-1G
APOSPC302766-5GEA 192 EUR
APOSPC302766-5G APOSPC302766-1G
2-Fluoro-5-methylbenzamide 98%
2-Fluoro-5-methylbenzamide
Formule: C₈H₈FNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04973775
Numéro CAS: 886500-04-5