Imprimer
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302749-10G PC302749-5G PC302749-1G PC302749-25G PC302749-100G
APOSPC302749-10GEA 282 EUR
APOSPC302749-10G APOSPC302749-5G APOSPC302749-1G APOSPC302749-25G APOSPC302749-100G
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 97%
4-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Poids moléculaire: 202.155 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258683
Numéro CAS: 1017779-19-9