Imprimer
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Danger
PC302742-5G PC302742-1G
APOSPC302742-5GEA 522 EUR
APOSPC302742-5G APOSPC302742-1G
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride 97%
4-Chloro-3,5-difluorobenzoyl chloride
Formule: C₇H₂Cl₂F₂O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18415577
Numéro CAS: 1261799-38-5
UN: 1760
ADR: 8,III