Imprimer
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302727-10G PC302727-5G PC302727-1G
APOSPC302727-10GEA 250 EUR
APOSPC302727-10G APOSPC302727-5G APOSPC302727-1G
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
3-Fluoro-5-methylbenzoyl chloride
Formule: C₈H₆ClFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04115884
Numéro CAS: 886497-77-4
UN: 3265
ADR: 8,III