Imprimer
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid 95%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302719-5G PC302719-1G
APOSPC302719-5GEA 136 EUR
APOSPC302719-5G APOSPC302719-1G
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid 95%
3-Chloro-5-fluorocinnamic acid
Formule: C₉H₆ClFO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD04116028
Numéro CAS: 936366-61-9