Imprimer
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
PC302706-1G PC302706-5G PC302706-10G
APOSPC302706-1GEA 203 EUR
APOSPC302706-1G APOSPC302706-5G APOSPC302706-10G
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid 98%
3-[2-Methyl-5-(trifluoromethyl)phenyl]propionic acid
Formule: C₁₁H₁₁F₃O₂
Poids moléculaire: 232.199 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832289
Numéro CAS: 1017778-12-9