Imprimer
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302695-1G PC302695-5G
APOSPC302695-1GEA 180 EUR
APOSPC302695-1G APOSPC302695-5G
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid 97%
2-Methoxy-5-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Formule: C₁₀H₉F₃O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09832244
Numéro CAS: 1000523-82-9