Imprimer
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
Marques : Apollo Scientific
Ratings: Ecrire un avis
Total Evaluation: 0
Moyenne des Notes : 0.0 sur 5
Attention
PC302678-10G PC302678-5G PC302678-1G
APOSPC302678-10GEA 282 EUR
APOSPC302678-10G APOSPC302678-5G APOSPC302678-1G
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid 98%
2-Ethoxy-3,5-difluorobenzoic acid
Formule: C₉H₈F₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09258711
Numéro CAS: 1017779-70-2